Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3176208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10504584 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10377423
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45714CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 119192-10-8
Fórmula molecular C9H10N4
Peso molecular (g/mol) 174.207
Número MDL MFCD00973306
Clave InChI ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
Nombre IUPAC 4-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.21
Porcentaje de pureza 97%