missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (203942), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1246D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Especificaciones
| 4-1BB Ligand/TNFSF9 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse 4-1BB Ligand/TNFSF9, Arg104-Glu309, Accession # P41274 | |
| 0.5 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins | |
| 8744 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| 203942 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido