missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (014), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30141322 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30141322

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP290388CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno 4-1BB Ligand/TNFSF9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 014
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse 4-1BB Ligand/TNFSF9 (Arg 104-Glu 309; Accession#: NP_033430.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8744
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.