Learn More
Invitrogen™ 4-1BB Ligand Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8E5D6)
GREENER_CHOICE
Product Code. 17296933 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Packungsgröße:
100 microlitros
Artikelnummer. Cantidad unitSize
17296933 100 μL 100 microlitros
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17296933
Marke: Invitrogen™ MA538063
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Positive Samples: HeLa, Raji, SH-SY5Y, Mouse lung, Mouse brain, Rat lung Immunogen sequence: GEGSGSVSLA LHLQPLRSAA GAAALALTVD LPPASSEARN SAFGFQGRLL HLSAGQRLGV HLHTEARARH AWQLTQGATV LGLFRVTPEI PAGLPSPRSE.
CD137 ligand (CD137L) is a type II membrane protein and part of the TNF superfamily. CD137L is a co-stimulatory molecule that is expressed on antigen presenting cells (DCs, monocytes/macrophages, B cells) and is upregulated upon activation. Its receptor, CD137/4-1BB, is found on a variety of cells, including inflamed endothelial cells, where its expression enhances extravasation of CD137L expressing monocytes. Activated T cells also express CD137, and engagement with CD137L enhances T cell proliferation, IL-2 secretion, survival, and cytotoxic activity. CD137L is also expressed on a majority of B-cell lymphomas, including mantle cell lymphoma, follicular lymphoma, and diffuse large B-cell lymphoma (but it is lacking on Hodgkin lymphoma and T-cell lymphoma). CD137L is also expressed in carcinoma cell lines, and is thought to be involved in T cell-tumor cell interactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno 4-1BB Ligand
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 8E5D6
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TNFSF9
N.º de referencia del gen P41273, P41274
Alias de gen 4 1 BB Ligand; 4 1 BBL; 41BB Ligand; 4-1BB ligand; 41BBL; 4-1BBL; 4-1BB-L; AI848817; CD 137 Ligand; CD 137L; CD137 Ligand; CD137L; Cd157l; CDw137L; costimulatory molecule; homolog of mouse 4-1BB-L; Ly63l; receptor 4-1BB ligand; TNFRSF9; Tnfsf9; TNLG5A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 9; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9; tumor necrosis factor ligand 5A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 9; tumor necrosis factor superfamily member 9
Símbolos de los genes TNFSF9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21950, 353218, 8744
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.