Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para 4-1BB (CD137/TNFRSF9) de ratón
Código de producto. 17155789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17155789 5 × 96 pruebas cada uno
15455343 96 pruebas 1 set
18557784 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17155789
Marca: Invitrogen™ EMTNFRSF9X5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para 4-1BB (CD137/TNFRSF9) de ratón cuantifica la 4-1BB ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la 4-1BB ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para 4-1BB de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El CD137 es miembro de la superfamilia de receptores TNF y contribuye a la expansión clonal, la supervivencia y el desarrollo de las células T. El CD137 existe tanto como monómero como dímero en la superficie de las células T activadas. El CD137 también puede inducir proliferación en monocitos periféricos, mejorar la apoptosis de las células T inducida por la activación desencadenada por TCR/CD3 y regular la coestimulación de CD28 para promover las respuestas de las células Th1. La expresión del CD137 es inducida por la activación de linfocitos. El CD137 también es una proteína similar al receptor inducible expresada en la superficie celular de los timocitos y las células T esplénicas activados. El CD137 existe tanto como monómero como dímero en la superficie de las células T activadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P20334
Intervalo del ensayo De 6,14 pg/ml a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/ml
Intervalo de calibración De 6 pg/ml a 1500 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-13, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 21942
Símbolo de gen 4-1 BB,A930040I11Rik,AA408498,AI325004,CDw137,Cd137,ILA,Ly63
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Cromógeno, Solución de parada, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-272N19.6, 4-1 BB, A930040I11Rik, AA408498, AI325004, CDw137, Cd137, ILA, Ly63
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min