Learn More
Invitrogen™ Human 4-1BB (CD137/TNFRSF9) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
La CD137, también conocida como TNFRSF9 o 4-1BB, es una molécula costimuladora inducible que se expresa principalmente en las células T activadas. Su ligando, conocido como 4-1BBL, se expresa en macrófagos activados, células B maduras, células madre hematopoyéticas y células progenitoras mieloides. La señalización de CD137 conduce al mantenimiento de la supervivencia de las células T activadas y de las células T de memoria CD8+, y a la expansión clonal de las células T, pero también a la supresión de la mielopoyesis y del desarrollo de las células dendríticas. La activación de CD137 induce un perfil de liberación de citoquinas que regula la supervivencia de los monocitos periféricos. Las formas solubles de CD137 pueden proporcionar un mecanismo de control negativo para algunas respuestas inmunitarias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q07011 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3604 |
| Símbolo de gen | TNFRSF9 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |