Learn More
4-(1-Piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11400651 10 g 10 g
11410651 50 g 50 g
11420651 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11400651
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20122.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56621-48-8
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD00066156
Clave InChI GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-(1-Piperazinyl)phenol
Punto de fusión 218°C to 224°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3263
Beilstein 150964
Nombre IUPAC 4-(piperazin-1-yl)phenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.