Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Ciclohexadien-1-il)-1-butanol, 97 %, estabilizado con 0,1 % de BHT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol |
| Nombre de nota | stabilized with 0.1% BHT |
| Densidad | 0.957 |
| Punto de ebullición | 247°C to 248°C |
| Temperatura de inflamación | 103°C (217°F) |
| Índice de refracción | 1.503 |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |