Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2700393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763433 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10202982 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10240515 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DFP00120CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1008-95-3
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.176
Número MDL MFCD00052192
Clave InChI SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517747
Nombre IUPAC 4-(1,3-oxazol-5-il)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%