missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (3R,6R)-3,6-Octanediol, >99%

Código de producto. p-7244362
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
17864651 5 g 5 g
17844651 10 g 10 g
17854651 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17864651

Marca: Enzymaster 10515

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

(3R,6R)-3,6-Octanediol with very high chemical and optical purities >99%.

  • Producido enzimáticamente
  • Pureza química > 99 %
  • Exceso enantiomérico > 99 %
  • Exceso diastereomérico > 99 %

Especificaciones

Punto de fusión 49°C
Color Blanco apagado
Exceso enantiomérico >99%
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 146.23 g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Forma física Cristalino
Diastereomeric Excess >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.