Learn More
3M™ Virtua™ Eyewear
Código de producto. 12367289
Change view
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Tinción de lente:
Transparente
Color de marco:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Revestimiento de lente Tinción de lente Color de marco unitSize
12367289 Antivaho Transparente Transparente cada uno
1 options
The 3M products in this catalog must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Código de producto. 12367289
Marca: 3M™ 7100014390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The 3M products in this catalog must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Lightweight, comfortable protection
  • Polycarbonate lens absorbs 99.9% of UV
  • Choice of hardcoat
  • Sleek, 9.5-base lens wraps for superior protection and unobstructed view
  • Contoured flexible temples for comfortable fit
  • Weigh less than one ounce
  • 3M Catalog# 11228-00000-100, 11326-00000-100, 11327-00000-20, 11328-00000-20, 11329-00000-100, 11330-00000-20, 11331-00000-20
Información de órdenes
Weight: <1 oz.
Compliance
Meets ANSI Z87.1-2015 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z87.1-2015
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Color de marco Transparente
Modelo 11329-00000-100
Lens Material Policarbonato
Frame Type Contoured, Flexible Temples