Learn More
3M™ Versaflo™ M-300 Series Respiratory Hardhat Assembly
Código de producto. p-4186942
Change view
Click to view available options
Modelo:
M-307
Incluye:
Visera Premium y cierre para frente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
11773916 M-307 Visera Premium y cierre para frente cada uno
1 options
Código de producto. 11773916 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000104036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Versaflo™ M-300 Series Respiratory Hardhat Assembly provides respiratory and limited head and eye protection.
Aplicaciones:
  • Automoción y fabricación de alimentos y bebidas
  • Producción y fabricación de metales
  • Mantenimiento militar
  • Reparación y funcionamiento
  • Sector farmacéutico
  • Transporte
  • 3M Catálogo# M-301 , 3M Catálogo# M-305 , 3M Catálogo# M-307
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 25
Certificaciones/conformidad CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Color Negro
Material Flame-resistant Polyester
Tipo de producto Ensamblaje en casco
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación de máquinas, pintura, lijado, automoción, alimentación y bebidas, mantenimiento militar, reparación y operación, farmacéutico, transporte
Para utilizar con (equipo) Respirador purificador de aire alimentado M-300
Incluye Visera Premium y cierre para frente
Material (lente) Policarbonato
Modelo M-307
Esterilidad No estéril
Tipo de suspensión Textile
Tipo de visor Premium Visor and Faceseal
Con cierre para el rostro Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 346 x 346 x 254 mm
Longitud (imperial) 13.6 in.
Longitud (métrico) 346 mm
Anchura (imperial) 13.6 in.
Anchura (métrico) 346 mm
Altura (imperial) 9.6 in.
Altura (métrico) 254 mm
Peso (imperial) 1.8 lb.
Peso (métrico) 832 g