Learn More
3M™ Accesorios de prueba de ajuste cualitativo
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Proporcione un entorno seguro a la campana extractora
Pruebas de ajuste cuantitativo
Se usa para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un filtro de partículas
Tipo de producto:
Adaptador
Cubierta de prueba de mascarilla
Cuello
Nebulizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
Descripción
- Kits de prueba y accesorios diseñados para ayudar a su empresa a cumplir con los requisitos de prueba para mascarillas OSHA
- Los productos se pueden usar para comprobar el sellado de cara a mascarilla en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
- N.º de catálogo de 3M 601, FT-13, FT-14 y FT-15
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador |
| Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de ajuste cuantitativo |
| Para utilizar con (equipo) | Aparato de prueba de ajuste cualitativo |
| Modelo | 601 |