Learn More
3M™ Almohadillas absorbentes de petróleo
Descripción
- Para su uso en aplicaciones de absorbentes solo de aceite
- Puede usarse en la superficie de trabajo en previsión de un vertido
- Ideal para usarse bajo muelles, en aguas poco profundas, costas rocosas, marismas y playas
- N.º de cat. 3M HP156, N.º de cat. 3M T151
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Capacidad (imperial) | 43,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 164,66 l |
| Tipo | Almohadilla absorbente de petróleo |
| Para utilizar con (aplicación) | La almohadilla se puede utilizar sobre una superficie de trabajo en previsión de un vertido o como toallita |
| Modelo | T151 |
| Dimensiones (L x An) | 19 x 17 in. (48,2 x 43,18 cm) |
| Longitud (imperial) | 19 pulg |
| Longitud (métrico) | 48,2 cm |
| Anchura (imperial) | 17 pulg |
| Mostrar más |