Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ WS™ ProTac XPI
Description
- Solución de comunicación protectora para una comunicación clara y manos libres en entornos ruidosos
- Tecnología multipunto Bluetooth™ para conexión inalámbrica simultánea a dos dispositivos
- La tecnología de escucha ambiental ayuda a los trabajadores a escuchar sonidos en entornos de bajo ruido
- Micrófono con cancelación de ruido a prueba de agua y polvo (IP68) para una transmisión de voz clara
- El puerto auxiliar FLX2 y un botón PTT en el auricular permiten una conexión por cable a una amplia variedad de radios bidireccionales. (Solo modelos 111)
- Color amarillo intenso para una gran visibilidad
- Cómodo para llevar todo el día
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Specifications
Specifications
| Color | Amarillo brillante |
| ANSI S3.1974 | Sí |
| Color del cojín | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Las marcas de radio compatibles incluyen Icom, Kenwood, Motorola, Sepura |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos de mucho ruido, incluidos aeropuertos, aviación, construcción, fabricación en general, operaciones terrestres, mantenimiento industrial e industrias de procesos |
| Gran visibilidad | Sí |
| Modelo | MT15H7P3EWS6-111, Banda para el cuello |
| Pares por paquete | 1 unidad |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 24 dB |
| Tipo de producto | Auriculares ProTach XPI |
| Show More |