Learn More
3M™ Kit de higiene PELTOR™ para orejeras Serie X.
Beskrivning
- Los kits de higiene constan de un par de almohadillas de repuesto e insertos de espuma para las orejeras 3M™ PELTOR™ Serie X (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M recomienda reemplazar las almohadillas de las orejeras y los insertos de espuma cada seis meses o siempre que se dañen.
- Los kits se envasan 10 por caja.
Uppfyllande
Los productos de 3M™ se deben utilizar de acuerdo con las normativas de la agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense (OSHA) y con las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Specifikationer
Specifikationer
| Color del cojín | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Orejeras PELTOR™ X1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura |
| Modelo | HYX1 |
| Tipo de producto | Kit de higiene |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?