Learn More
3M™ Kit de higiene PELTOR™ para orejeras Serie X.
Código de producto. 13459928
Change view
Click to view available options
Modelo:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
Para utilizar con (equipo):
Orejeras PELTOR™ X1
Orejeras PELTOR™ X2
Orejeras PELTOR™ X3
Orejeras PELTOR™ X4
Orejeras PELTOR™ X5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Para utilizar con (equipo) unitSize
13459928 HYX3 Orejeras PELTOR™ X3 cada uno
13439928 HYX1 Orejeras PELTOR™ X1 cada uno
13449928 HYX2 Orejeras PELTOR™ X2 cada uno
13469928 HYX4 Orejeras PELTOR™ X4 cada uno
13479928 HYX5 Orejeras PELTOR™ X5 cada uno
5 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 13459928
Marca: 3M™ 7000104047
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
El kit de higiene 3M™ PELTOR™ incluye almohadillas reemplazables y revestimientos de espuma para orejeras Serie X
  • Los kits de higiene constan de un par de almohadillas de repuesto e insertos de espuma para las orejeras 3M™ PELTOR™ Serie X (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M recomienda reemplazar las almohadillas de las orejeras y los insertos de espuma cada seis meses o siempre que se dañen.
  • Los kits se envasan 10 por caja.
Compliance
Los productos de 3M™ se deben utilizar de acuerdo con las normativas de la agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense (OSHA) y con las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del cojín Negro
Para utilizar con (equipo) Orejeras PELTOR™ X3
Para utilizar con (aplicación) Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura
Modelo HYX3
Tipo de producto Kit de higiene
Dieléctrico/a/s Sí