Learn More
3M™ Kit de higiene PELTOR™ para orejeras Serie X.
Click to view available options
Modelo:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
Para utilizar con (equipo):
Orejeras PELTOR™ X1
Orejeras PELTOR™ X2
Orejeras PELTOR™ X3
Orejeras PELTOR™ X4
Orejeras PELTOR™ X5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los kits de higiene constan de un par de almohadillas de repuesto e insertos de espuma para las orejeras 3M™ PELTOR™ Serie X (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M recomienda reemplazar las almohadillas de las orejeras y los insertos de espuma cada seis meses o siempre que se dañen.
- Los kits se envasan 10 por caja.
Compliance
Los productos de 3M™ se deben utilizar de acuerdo con las normativas de la agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense (OSHA) y con las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del cojín | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Orejeras PELTOR™ X4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura |
| Modelo | HYX4 |
| Tipo de producto | Kit de higiene |
| Dieléctrico/a/s | Sí |