Learn More
Solución de electrolito de KCl 3 M, Hamilton™
Descripción
- Ayuda a cambiar los valores de tampón con el tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 3M |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo KCL |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 ml |
| Tipo de solución | Electrolito |