Learn More
3M™ Absorbentes químicos de alta capacidad
Código de producto. 17198550
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
10,5 gal
Longitud (imperial):
50 ft
Anchura (imperial):
5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Capacidad (imperial) Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17198550 10,5 gal 50 ft 5 in paquete de 3
1 options
Código de producto. 17198550
Marca: 3M™ 7000002024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno inerte y fibras de poliéster
  • Adecuado para una amplia gama de líquidos
  • Ligero, fácil de implementar y sin polvo
  • Coloración identificable para facilitar la identificación y la visibilidad
  • Se puede escurrirse y reutilizarse
  • La alta capacidad de absorción minimiza la cantidad de residuos de desecho
  • L × An: 50 ft x 5 pulg (15,2 m x 12,7 cm)
  • Capacidad de absorción: 119,2 l
  • N.º de catálogo de 3M CFL550DD, n.º de catálogo 3M CRL15150, n.º de catálogo 3M PD914
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.132
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 10,5 gal
Capacidad (métrico) 39,74 L
Material Poliéster
Tipo Absorbente de productos químicos de alta capacidad
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en los líquidos más agresivos (peligrosos) y no agresivos
Modelo CFL550DD
Dimensiones (L x An) 15,24 m x 12,7 cm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm