Learn More
3M™ Tapones de espuma para los oídos
Código de producto. 12940415
Change view
Click to view available options
Modelo:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Alámbrico
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
100 pares
200 pares
500 pares
paquete de 500
Código de producto. Modelo Corded unitSize
12940415 1110 Alámbrico paquete de 500
12930415 1100B Sin cordón 500 pares
10185234 1100 Sin cordón 200 pares
12580147 K1110 Con cable 100 pares
4 options
Código de producto. 12940415
Marca: 3M™ 7100100638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de espuma para los oídos son una opción económica para la protección auditiva desechable. Su diseño hipoalergénico y cónico ayuda a proporcionar un sellado que reduce el ruido en el canal auditivo.
  • Tapones para los oídos desechables de color naranja.
  • Fabricados con material hipoalergénico para ofrecer la máxima protección y comodidad.
  • Superficie lisa y resistente a la suciedad para ofrecer higiene.
  • Recomendados para situaciones de ruido fuerte (hasta 100 dBA TWA)
Información de órdenes
Los enchufes sin cable se suministran en un paquete dispensador que contiene 200 pares; los enchufes con cable se suministran en 100 pares en un paquete dispensador.
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI S3.1974 Sí
Color del cable Naranja
Material del cordón Paño
CSA Z94.2 Clase AL
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura
Gran visibilidad Sí
Modelo 1110
Tipo de empaquetado Poly bag
Pares por paquete 500 Pairs/Cs
Material del enchufe Foam
Color del enchufe Naranja
Reducción del ruido nominal (RRN) 29 dB
Corded Alámbrico
Plug Shape Cónico
Desechables Single-use
Metal Detectable No