Learn More
3M™ Cubrezapatos protectores desechables 442
Código de producto. 15789037
Change view
Click to view available options
:
Blanco
Código de producto.
15789037 Blanco
1 options
Código de producto. 15789037 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
3M™ Disposable Overshoe Covers 442 son unos cubrezapatos desechables diseñados para proporcionar una protección de barrera básica que ayude a proteger el calzado contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos.
Un cubrebotas fiable y desechable diseñado para ayudar a proteger el calzado contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos. Fabricado con un material laminado microporoso con tratamiento antiestático.
  • Las cubiertas son elásticas para ayudar a garantizar un buen ajuste
  • Tratamiento antiestático
  • Talla universal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño Universal
Material Tejido microporoso
Recubrimiento Microporous Film Laminate
Color Blanco
Desechables
Tipo de tapón Tobillos elásticos
Modelo 442
Resistencia Partículas líquidas y secas, Fluid
Tipo de producto Cubrebotas