Learn More
3M™ Mono de protección gris 4570
Descripción
El mono de protección 3M™ 4570 ofrece resistencia química y mecánica para los trabajadores en entornos con exposición química. El traje ayuda a proteger contra polvo peligroso (Tipo 5), salpicaduras de líquido ligero (Tipo 6), aerosoles de líquido a baja presión (Tipo 4) y chorros de líquido a alta presión (Tipo 3). También está certificado para ofrecer protección contra partículas radioactivas (EN 1073-2) y (EN 14126). Este traje alcanza el máximo rendimiento de clase en todas las pruebas de EN 14126 y supera las normas ASTM F1670 y F1671 para ayudar a proteger contra contaminantes biológicos.
- Un traje protector versátil para muchas aplicaciones
- La cubierta protectora ayuda a proteger contra una gama de chorros químicos y pulverizadores
- El tejido de altas prestaciones con una capa interior suave tratada antiestática ofrece protección y conveniencia
- Las costuras cosidas se sellan con 5 capas de cinta protectora química
- Dos solapas de tormenta crean un doble sello para una protección adicional
- Las grandes presillas para el pulgar y las cremalleras ofrecen comodidad durante el uso guantes
- Puños de poliéster de punto para mayor comodidad del usuario
- Antiestático, bajo pelado, microporoso
- Elástico alrededor de la cabeza para un ajuste seguro
- Elástico alrededor de la cara para garantizar un ajuste seguro
- Elástico en la pantorrilla para proporcionar cierre alrededor de la parte superior del calzado para la protección contra los contaminantes
- Elástico alrededor del tobillo para proteger contra los contaminantes y mejorado ajuste
- Tamaño universal con bridas para proporcionar un buen ajuste una amplia gama de usuarios
- Ligero y cómodo de llevar
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | L |
| Material | Polietileno |
| Color | Gris |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Hood Type | 3 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera frontal con doble solapa cubrecremalleras |
| Tipo de costura | Rematada |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | 4570-L |
| Mostrar más |