Learn More
3M™ Mono de protección gris 4570
Código de producto. 15719037
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Tamaño unitSize
15719037 3XL paquete de 12
15739847 S paquete de 12
15257429 M cada uno
15789027 L paquete de 12
15799027 XL paquete de 12
15709037 2XL paquete de 12
15729037 4XL paquete de 12
7 options
Código de producto. 15719037
Marca: 3M™ 7000089692
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El mono de protección 4570 ayuda a proteger contra una gama de chorros químicos y aerosoles, y se ha certificado para los niveles de protección de tipo 3/4/5/6.
El mono de protección 3M™ 4570 ofrece resistencia química y mecánica para los trabajadores en entornos con exposición química. El traje ayuda a proteger contra polvo peligroso (Tipo 5), salpicaduras de líquido ligero (Tipo 6), aerosoles de líquido a baja presión (Tipo 4) y chorros de líquido a alta presión (Tipo 3). También está certificado para ofrecer protección contra partículas radioactivas (EN 1073-2) y (EN 14126). Este traje alcanza el máximo rendimiento de clase en todas las pruebas de EN 14126 y supera las normas ASTM F1670 y F1671 para ayudar a proteger contra contaminantes biológicos.
  • Un traje protector versátil para muchas aplicaciones
  • La cubierta protectora ayuda a proteger contra una gama de chorros químicos y pulverizadores
  • El tejido de altas prestaciones con una capa interior suave tratada antiestática ofrece protección y conveniencia
  • Las costuras cosidas se sellan con 5 capas de cinta protectora química
  • Dos solapas de tormenta crean un doble sello para una protección adicional
  • Las grandes presillas para el pulgar y las cremalleras ofrecen comodidad durante el uso guantes
  • Puños de poliéster de punto para mayor comodidad del usuario
  • Antiestático, bajo pelado, microporoso
  • Elástico alrededor de la cabeza para un ajuste seguro
  • Elástico alrededor de la cara para garantizar un ajuste seguro
  • Elástico en la pantorrilla para proporcionar cierre alrededor de la parte superior del calzado para la protección contra los contaminantes
  • Elástico alrededor del tobillo para proteger contra los contaminantes y mejorado ajuste
  • Tamaño universal con bridas para proporcionar un buen ajuste una amplia gama de usuarios
  • Ligero y cómodo de llevar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 3XL
Material Polietileno
Color Gris
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Elástico
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con doble solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Rematado
Clase de protección 3
Sin látex Sí
Modelo 4570-3XL
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño del tórax (imperial) 49 - 52 in
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla y manipulación de productos químicos, limpieza de productos químicos, eliminación de residuos peligrosos, descontaminación, limpieza de tanques, manipulación de polvos tóxicos, agentes infecciosos