Learn More
3M™ Mono de protección 4565 blanco
Código de producto. 13473336
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
13473336 L paquete de 20
11927864 M paquete de 20
12682595 XL paquete de 20
12692595 2XL paquete de 20
13453486 3XL paquete de 20
11987864 4XL 20 PCS
14820992 Pequeño paquete de 20
7 options
Código de producto. 13473336
Marca: 3M™ 7000034773
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Comfortable coveralls made with high-performance fabric offer advanced quality and protection in challenging conditions such as exposure to hazardous dusts and particulates.
  • Mono tipo 4/5/6 diseñado para ofrecer una barrera muy buena a las partículas peligrosas y salpicaduras y pulverizaciones de líquidos limitadas
  • Fabricado con bicomponente no tejido con laminado de PE de revestimiento ultra bajo para una caída notablemente cómoda
  • Capucha de 3 paneles, cremallera bidireccional y solapa para tormentas sellada y elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Costuras selladas en todo el traje para aumentar la capacidad de resistencia, lo que reduce el riesgo de desgarro y exposición
  • Protección contra agentes biológicos EN 14126
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 hasta clase 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño L
Material Polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Rematada
Esterilidad No estéril
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Descripción Traje laminado de polietileno y poliéster/polietileno, cremallera trenzada de metal/nailon/poliéster, elástico de caucho de neopreno, hilo de poliéster/algodón, puños de poliéster, cinta roja de polipropileno
Tamaño del tórax (imperial) 39/43 pulg
Talla del tiro (imperial) 32 in
Tamaño cintura (imperial) 51 in
Tamaño del tórax (métrico) Entre 99,06 y 109,22 cm
Tamaño del tiro (métrico) 81,28 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 129,54 cm
Para utilizar con (aplicación) Pulverización de pintura, fabricación industrial y farmacéutica, inspección y manipulación de amianto y atención sanitaria
Altura (imperial) (entre 5,75 y 6 pies)
Altura (métrico) 174 a 181 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)