Learn More
3M™ Mono de protección 4565 blanco
Código de producto. 11987864
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
11987864 4XL 20 PCS
11927864 M paquete de 20
13473336 L paquete de 20
12682595 XL paquete de 20
12692595 2XL paquete de 20
13453486 3XL paquete de 20
14820992 Pequeño paquete de 20
7 options
Código de producto. 11987864
Marca: 3M™ 7000089686
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Comfortable coveralls made with high-performance fabric offer advanced quality and protection in challenging conditions such as exposure to hazardous dusts and particulates.
  • Mono tipo 4/5/6 diseñado para ofrecer una barrera muy buena a las partículas peligrosas y salpicaduras y pulverizaciones de líquidos limitadas
  • Fabricado con bicomponente no tejido con laminado de PE de revestimiento ultra bajo para una caída notablemente cómoda
  • Capucha de 3 paneles, cremallera bidireccional y solapa para tormentas sellada y elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Costuras selladas en todo el traje para aumentar la capacidad de resistencia, lo que reduce el riesgo de desgarro y exposición
  • Protección contra agentes biológicos EN 14126
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 hasta clase 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño 4XL
Material Polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras
Tipo de costura Rematado
Esterilidad No estéril
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Descripción Traje laminado de polietileno y poliéster/polietileno, cremallera trenzada de metal/nailon/poliéster, elástico de caucho de neopreno, hilo de poliéster/algodón, puños de poliéster, cinta roja de polipropileno
Tamaño del tórax (imperial) 52/55 pulg
Talla del tiro (imperial) 36 in
Tamaño cintura (imperial) 55 in
Tamaño del tórax (métrico) Entre 132,08 y 139,7 cm
Tamaño del tiro (métrico) 91,44 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 139,7 cm
Para utilizar con (aplicación) Pulverización de pintura, fabricación industrial y farmacéutica, inspección y manipulación de amianto y atención sanitaria
Altura (imperial) 1,9 a 2 m (6,5 a 6,75 pies)
Altura (métrico) De 200 a 206 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)