Learn More
3M™ Mono desechable de protección 4540+ blanco
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Descripción
- La tecnología de doble material de primera calidad proporciona tanto un rendimiento protector como comodidad
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
- Material microporoso laminado suave y ligero que no suelta prácticamente ninguna pelusa
- Panel trasero de material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir el estrés por calor
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de tres paneles para una mayor compatibilidad con EPI complementario
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
- Tratamiento antiestático
- Suelta poca pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Polietileno y poliéster/laminado de polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Hood Type | 3 paneles |
| Mostrar más |