Learn More
3M™ Mono desechable de protección 4540+ blanco
Código de producto. 11943794
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
11943794 4XL paquete de 20
12652565 M paquete de 20
11903794 L 20 PCS
11993784 Pequeño 20 PCS
12662595 XL paquete de 20
12672595 2XL paquete de 20
11933794 3X-Large 20 PCS
7 options
Código de producto. 11943794
Marca: 3M™ 7100041420
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El protector Coverall 4540 es ideal para aplicaciones en las que se desean altos niveles de protección, rendimiento y comodidad.
  • La tecnología de doble material de primera calidad proporciona tanto un rendimiento protector como comodidad
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
  • Material microporoso laminado suave y ligero que no suelta prácticamente ninguna pelusa
  • Panel trasero de material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir el estrés por calor
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de tres paneles para una mayor compatibilidad con EPI complementario
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Tratamiento antiestático
  • Suelta poca pelusa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 4XL
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno y poliéster/polietileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Tejido
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras
Tipo de costura Con costura doble, Sellado
Esterilidad No estéril
Clase de protección CE Category III, Type 5/6 protection
Resistencia Anti-static, Dust, Liquid
Recubrimiento Antiestático
Estilo de la parte posterior Material SMMMS transpirable
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descripción Traje laminado blanco de polipropileno/polietileno, panel posterior azul de polipropileno SMMMS, cremallera trenzada de nailon en poliéster, caucho de neopreno elástico, puños e hilo de poliéster
Sin látex No
Modelo 4540+4XL
Tamaño del tórax (imperial) 52/55 pulg
Talla del tiro (imperial) 36 in
Tamaño cintura (imperial) 55 in
Tamaño del tórax (métrico) Entre 132,08 y 139,7 cm
Tamaño del tiro (métrico) 91,44 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 139,7 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de plaguicidas, reducción del amianto y el plomo, polvo de carbón en centrales eléctricas, pulido de metales, limpieza de edificios ligeros, mantenimiento de máquinas o vehículos, pulverización de pintura, industria farmacéutica, limpieza industrial general, colocación de aislantes, manipulación general de polvos y procesamiento de alimentos.
Altura (imperial) 1,9 a 2 m (6,5 a 6,75 pies)
Altura (métrico) De 200 a 206 cm