Learn More
3M™ Monos protectores desechables Serie 4520
Description
- Diseñado para ofrecer protección contra polvos peligrosos y salpicaduras y aerosoles líquidos limitados
- Fabricados con material ligero y transpirable para reducir el estrés térmico y ofrecer una comodidad superior durante todo el día
- Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | General Purpose Coveralls |
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elástico, Tejido |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Show More |