Learn More
3M™ Monos protectores desechables Serie 4520
Código de producto. 11923774
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Tamaño unitSize
11923774 Pequeño 20 PCS
12632565 M 20 PCS
12642565 L 20 PCS
12642595 XL 20 PCS
12652595 2XL 20 PCS
12962285 4XL 20 PCS
12952285 3XL 20 PCS
7 options
Código de producto. 11923774
Marca: 3M™ 7000089642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubiertas protectoras que proporcionan protección contra salpicaduras de líquidos y polvo.
  • Diseñado para ofrecer protección contra polvos peligrosos y salpicaduras y aerosoles líquidos limitados
  • Fabricados con material ligero y transpirable para reducir el estrés térmico y ofrecer una comodidad superior durante todo el día
  • Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Tejido, Knit
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Resistencia Dust, Liquid
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descripción 3 Layers of Melt-blown Polypropylene in-between 2 layers of Spunbound Polypropylene
Sin látex No
Modelo 4520
Para utilizar con (aplicación) Instalación de aislamiento, reducción de amianto y plomo, polvo de carbón en centrales eléctricas, carpintería, pulido de metales, limpieza de edificios de servicio ligero, manipulación general de polvo, limpieza y mantenimiento industrial general, mantenimiento de máquinas o vehículos y procesamiento de alimentos
Altura (métrico) De 164 a 170 cm