Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Single-use tank liners reduce cleaning steps common to re-usable tanks.
372.10€ - 834.20€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Embalaje exterior | Envasados individualmente en una bolsa |
Método de esterilización | Irradiada |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17830797
|
Thermo Scientific™
B101459-I |
300 L | 70 x 122 cm (24 x 48 in) |
498.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17860797
|
Thermo Scientific™
B101460-I |
560 L | 78,7 x 124,5 cm (31x49 in) |
537.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17800797
|
Thermo Scientific™
B100373-I |
100 L | 45,7 x 76,2 cm (18x30 in) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17850787
|
Thermo Scientific™
B100363-I |
200 L | 55,9 x 91,4 cm (22x36 in) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17890787
|
Thermo Scientific™
B100364-I |
50 L | 33 x 68,6 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The Thermo Scientific™ 3D Tank Liner System without bottom drain is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylene Film, a durable 5.0 mL film, with dimensions optimized for Thermo Scientific™ drums and commonly-used, industry standard cylindrical tanks. Standard Thermo Scientific tank liners feature an open top for maximum recovery, with drum dolly available to provide mobility.
- Minimizes bioburden due to construction under sterile cGMP conditions
- Eliminates post-use cleaning steps required with reusable containers, helping to reduce cross-contamination risks and reduce cycle times
- Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids
Especificaciones
Polietileno | |
Envasados individualmente en una bolsa | |
Temperatura ambiente | |
0 puertos | |
Sin tubos |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Irradiada | |
HyPerforma™ | |
ASI™ 26 |