Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Código de producto. 17860797 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
300 L
560 L
Dimensiones:
33 x 68,6 cm
45,7 x 76,2 cm (18x30 in)
55,9 x 91,4 cm (22x36 in)
70 x 122 cm (24 x 48 in)
78,7 x 124,5 cm (31x49 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones unitSize
17860797 560 L 78,7 x 124,5 cm (31x49 in) cada uno
17850787 200 L 55,9 x 91,4 cm (22x36 in) cada uno
17890787 50 L 33 x 68,6 cm cada uno
17800797 100 L 45,7 x 76,2 cm (18x30 in) cada uno
17830797 300 L 70 x 122 cm (24 x 48 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17860797 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B101460I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los revestimientos depósitos de un solo uso reducen los pasos de limpieza de los depósitos reutilizables.
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 3D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
  • Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
  • Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 560 L
Material Polietileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensiones 78,7 x 124,5 cm (31x49 in)
Embalaje exterior Envasados individualmente en una bolsa
Cantidad 10 por caja
Método de esterilización Irradiada
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos HyPerforma
Port Detail 0 puertos
Film Description ASI™ 26
Tubing Style Sin tubos