Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 3D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 300 L |
| Material | Polietileno |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensiones | 70 x 122 cm (24 x 48 in) |
| Embalaje exterior | Envasados individualmente en una bolsa |
| Cantidad | 10 por caja |
| Método de esterilización | Irradiada |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | HyPerforma |
| Port Detail | 0 puertos |
| Mostrar más |