Learn More
Fisherbrand™ Rotador 3D con plataforma
Código de producto. p-9322008 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15504080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Alfombrilla de caucho con pocillos; seis tiras para asegurar los tubos
Aportan un movimiento orbital suave para mezclar en matraces de cultivo, microplacas, placas y tubos.
Este rotador con plataforma proporciona un movimiento orbital suave para mezclar en tubos, placas, platos y matraces de cultivo
Incluye una alfombrilla de caucho con pocillos y seis tiras para asegurar los tubos
  • Ajuste de velocidad sencillo de 2 a 80 rpm
  • Su movimiento suave es ideal para la tinción de geles sin destruir los bordes o para mantener los tejidos frágiles intactos durante la incubación 
  • La amplia plataforma alberga la mayoría de los recipientes más utilizados y tiene una base antideslizante que evita que se deslicen 
  • Gracias a su alimentación de bajo voltaje, puede funcionar en sala fría de manera segura y tiene un bajo consumo de energía 
  • El intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C permite el uso en refrigeradores o incubadores sin CO2
  • Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático 
  • La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
  • Alarma sonora y visual: En modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma suena cinco veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra “End“ (Fin) y parpadea de forma constante. La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla.
  • Enchufe internacional 
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de inclinación
Intervalo de velocidad De 2 a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Material Plataforma de aluminio
Dimensiones de la plataforma (L x An) 306 x 266 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 170 mm
Modelo Enchufe internacional
Pantalla LED
Intervalo del temporizador De 0 min a 99 h 59 min