Learn More
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16484768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16484768
Marca: Medchem Express HY113315
MedChemExpress 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid
CAS 5255-17-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H38O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 5 mg/mL (13.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 374.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.56
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.