Learn More
Uvex™ Monos de protección química clásicos 3B Chem
Código de producto. p-7228504 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 17797649
Marca: Uvex™ 8988009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monos desechables fabricados con SMS de polipropileno laminado con película de polietileno para una máxima seguridad.
  • Material de alta durabilidad combinado con costuras selladas y soldadas ultrasónicamente que garantizan una barrera eficaz y la máxima seguridad
  • Impermeable a los líquidos
  • Material de bajo ruido
  • Sin silicona ni sustancias que afecten a la humectación de la pintura
  • Material: Polipropileno laminado no tejido con película de polipropileno
  • Ofrecen protección contra una amplia gama de productos químicos
  • Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se deslizen hacia arriba por el brazo
  • Solapa con cremallera autoadhesiva para una protección óptima
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra enfermedades infecciosas
  • Ligeros y de material duradero
  • Agarre textil agradable a la piel en el interior
  • Cintura elástica para un ajuste perfecto
  • Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
  • Cómodo tirador de cremallera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Amarillo
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Covered Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Standard
Tipo de tapón Zipper with Self-adhesive Flap
Tipo de costura Taped
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad EN 14126, EN 14605 - tipo 3B, EN 14605 - tipo 4B, ISO 13982-1 - tipo 5B, EN 1149-5, EN 1073-2