Descripción
- Material de alta durabilidad combinado con costuras selladas y soldadas ultrasónicamente que garantizan una barrera eficaz y la máxima seguridad
- Impermeable a los líquidos
- Material de bajo ruido
- Sin silicona ni sustancias que afecten a la humectación de la pintura
- Material: Polipropileno laminado no tejido con película de polipropileno
- Ofrecen protección contra una amplia gama de productos químicos
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se deslizen hacia arriba por el brazo
- Solapa con cremallera autoadhesiva para una protección óptima
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Ligeros y de material duradero
- Agarre textil agradable a la piel en el interior
- Cintura elástica para un ajuste perfecto
- Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Cómodo tirador de cremallera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ropa de protección química |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Covered Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |