Learn More
Greiner Bio-One Microplaca de fondo plano no vinculante de poliestireno de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11866091
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. 11866091
Marca: Greiner Bio-One 781900
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Provides an ultra low non-specific biomolecular binding properties. Greiner Bio-One 384 Well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate has long-term surface stability without degradation or leaching.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Une proteínas, ADN, ARN
  • Mayor sensibilidad de ensayo con fondo reducido
  • Aumentar la sensibilidad del ensayo
  • <
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Plano