Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas no recubiertas de plástico de 384 pocillos WebSeal
Descripción
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas no recubiertas de plástico de 384 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Fabricadas en polipropileno probado para GC de gran calidad.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 10 to 100 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 120 μl |
| Forma del pocillo | En forma de U |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.