Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas no recubiertas de plástico de 384 pocillos WebSeal
Descripción
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas no recubiertas de plástico de 384 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Fabricadas en polipropileno probado para GC de gran calidad.
- Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
- Cribado de alto rendimiento (HTS)
- Recogida y almacenamiento de muestras
- Química combinatoria
- Ensayos de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
- Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
- Tolerarán temperaturas de - 80 °C a + 121 °C
- Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Polypropylene |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 2 to 35 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Non-coated |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 58 μl |
| Forma del pocillo | Round Bottom (U-well) |
| Afficher plus |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.