Learn More
Corning™ Microplacas sin tratar de poliestireno de fondo transparente y plano de 384 pocillos, de brida baja, sin tapa, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15545283 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
15545283 Negro paquete de 100
1 options
Código de producto. 15545283
Marca: Corning™ 3762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie de poliestireno (unión media) sin tratar es de naturaleza hidrófoba y une biomoléculas mediante interacciones pasivas. Las microplacas de poliestireno sin tratar de fondo transparente y plano de 384 pocillos Corning™ son ideales para ensayos de fluorescencia mediante lectores de placas de detección superior o inferior.
  • Recomendadas para volúmenes de trabajo de 20 a 80 μl
  • Cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar
  • La superficie de poliestireno sin tratamiento (o unión media) es de naturaleza hidrófoba y une biomoléculas mediante interacciones pasivas
  • Adecuada principalmente para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie
  • Las microplacas sin tratamiento tienen una capacidad de unión de aproximadamente 100 a 200 ng lgG/cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 20 to 80 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada