Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos
Descripción
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. Las placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos Thermo Scientific™ tienen una capacidad de unión más baja, por lo que el ADN o las proteínas no se adherirán. Esto permite una recuperación de muestras completa. Soportan temperaturas desde -80 °C hasta +121 °C; disponibles en una amplia variedad de colores que facilitan la rápida identificación de las placas de almacenamiento.
- Los pocillos de fondo cónico permiten una recuperación óptima de las muestras
- Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
- Resistencia química al DMSO
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI |
| Formato | Standard |
| Descripción | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | 10 pk., 80 cs. |
| Tipo de enlace | Low binding PP |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Negro |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.