Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v1.1
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
El kit contiene 4 tubos de la secuencia estándar hsp69 que se utiliza para calibraciones espectrales e instrumentos
- El kit contiene 4 tubos de la secuencia estándar hsp69 que se utiliza para calibraciones espectrales e instrumentos
- Este material se utiliza con los analizadores de ADN 3730 y 3730xl .
- Almacenar el kit de -15 a -25 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene 4 tubos de 69 secuencias estándar de hsp utilizados para calibraciones instrumentales y espectrales. Este material se utiliza con los analizadores de ADN 3730 y 3730xl . Almacenar el kit de -15 a -25 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | ROX, TAMRA™, rodamina 110, rodamina 6G |
| Línea de productos | BigDye Terminador, BigDye |
| Tipo de producto | Patrones de secuenciación |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |