Learn More
RETSCH Tamiz de anillo de acero inoxidable 360° para los molinos de rotor y batidor SR200/SR300
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 5 mm |
| Tipo | Tamices de aro |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Molinos de rotor y batidor SR200/SR300 |