Learn More
RETSCH Tamiz de anillo de acero inoxidable 360° para los molinos de rotor y batidor SR200/SR300
Código de producto. 10557791 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
80 μm
1 mm
0,12mm
1,5 mm
200 μm
2 mm
250 μm
3 mm
4 mm
500 μm
5 mm
6 mm
0,75mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10557791 500 μm cada uno
10778781 80 μm cada uno
10517221 0,12mm cada uno
10242401 250 μm cada uno
10191161 200 μm cada uno
10394191 0,75mm 1 PCS
10597981 1,5 mm cada uno
10354481 10 mm cada uno
10354241 1 mm cada uno
10314341 3 mm cada uno
10161261 2 mm cada uno
10420263 4 mm cada uno
10769551 5 mm cada uno
10121361 6 mm cada uno
10212501 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10557791 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 02.407.0030
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 500 μm
Tipo Tamices de aro
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Molinos de rotor y batidor SR200/SR300