Learn More
RETSCH Tamiz de anillo de acero inoxidable 360° para los molinos de rotor y batidor SR200/SR300
Código de producto. 10161261 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
80 μm
1 mm
0,12mm
1,5 mm
200 μm
2 mm
250 μm
3 mm
4 mm
500 μm
5 mm
6 mm
0,75mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10161261 2 mm cada uno
10778781 80 μm cada uno
10517221 0,12mm cada uno
10242401 250 μm cada uno
10557791 500 μm cada uno
10191161 200 μm cada uno
10394191 0,75mm 1 PCS
10597981 1,5 mm cada uno
10354481 10 mm cada uno
10354241 1 mm cada uno
10314341 3 mm cada uno
10420263 4 mm cada uno
10769551 5 mm cada uno
10121361 6 mm cada uno
10212501 8 mm cada uno
15 options
Código de producto. 10161261
Marca: RETSCH 02.407.0034
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 2 mm
Tipo Tamices de aro
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Molinos de rotor y batidor SR200/SR300