Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Código de producto. 17110066
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Trucha verde
Verde agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17110066 Verde agua cada uno
17180056 Azul cada uno
17190056 Gris cada uno
17100066 Trucha verde cada uno
4 options
Código de producto. 17110066
Marca: Nalgene 21782053
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Roscas diseñadas por expertos para una hidratación a prueba de fugas
  • Boca ancha ideal para cubitos de hielo o infusiones de fruta
  • Probados en los elementos y listos para soportar incluso las condiciones más exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 946 mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Verde agua
Material Plástico
Boca Ancha