Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Código de producto. 17100066
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Trucha verde
Verde agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17100066 Trucha verde cada uno
17180056 Azul cada uno
17190056 Gris cada uno
17110066 Verde agua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17100066 Proveedor Nalgene N.º de proveedor 21782040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Roscas diseñadas por expertos para una hidratación a prueba de fugas
  • Boca ancha ideal para cubitos de hielo o infusiones de fruta
  • Probados en los elementos y listos para soportar incluso las condiciones más exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 946 mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Trucha verde
Material Plástico
Boca Ancha