Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
Descripción
- El reborde especialmente diseñado es ideal para mantener el flujo, sin preocuparse de derrames
- Resistencia y garantía para toda la vida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 946 mL |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Trucha verde |
| Boca | Estrecha |