Learn More
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers
Código de producto. p-7138940 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15899711 500 ml cada uno
15529475 1000 ml cada uno
15889711 2000 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15899711
Marca: Sampling Systems™ A736500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers are ideal for use in the laboratory or production environment.
  • Recipiente multiuso
  • Ideal para la recogida y almacenamiento de polvos y líquidos
  • Acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Disponible en stock
  • Acabado pulido
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable
Acabado Pulido
Altura (métrico) 97 mm